Learn More
5-Bromo-2-furoato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15409007 250 mg 250 miligramos
15488997 1 g 1 g
15498997 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15409007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52343.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-37-2
Fórmula molecular C7H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 219.034
Número MDL MFCD00092362
Clave InChI GVAPLPBPJARJEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-bromo-2-furoate, ethyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid ethyl ester, acmc-209mrg, ethyl 5-bromo-2-furate, 2-bromo-5-ethoxycarbonyl-furan, ethyl5-bromo-2-furoate,97+%, ethyl-5-bromofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromofuran-2-carboxylate, 97+%, 5-bromofuran-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 345282
Nombre IUPAC 5-bromofurano-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-bromo-2-furoate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.03
Porcentaje de pureza ≥97%