Learn More
Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate |
| Nombre de nota | 97% |
| CAS | 76008-73-6 |
| Color | Yellow |
| Densidad | 1.4800g/mL |
| Punto de ebullición | 128.0°C to 130.0°C (1.0 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Glass Bottle |
| Fórmula molecular | C9H8BrClO2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.