Learn More
4-Fluorobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025806
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11457024 5 g 5 g
11467024 25 g 25 g
11477024 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11457024
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21484.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 451-46-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-46-7
Fórmula molecular C9H9FO2
Peso molecular (g/mol) 168.167
Número MDL MFCD00000351
Clave InChI UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobenzoic acid ethyl ester, ethyl p-fluorobenzoate, benzoic acid, 4-fluoro-, ethyl ester, p-fluorobenzoic acid, ethyl ester, ethyl4-fluorobenzoate, 4-fluoro-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, p-fluoro-, ethyl ester, ethyep-fluorobenzoate, pubchem3471, ethyl-4-fluorobenzoate
PubChem CID 67976
Nombre IUPAC 4-fluorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-fluorobenzoate
Punto de fusión 25°C to 27°C
Densidad 1.146
Punto de ebullición 209°C to 210°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.487
Cantidad 5 g
Beilstein 1866794
Índice Merck 14,4171
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.17
Porcentaje de pureza 99%