Learn More
4-Cloro-6-metoxiquinolina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375599
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11375599 250 mg 250 miligramos
11385599 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11375599
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50515.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-cloro-6-metoxiquinolina-3-carboxilato de etilo es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en la industria agroquímica, farmacéutica y la de los colorantes.
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22931-71-1
Fórmula molecular C13H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 265.693
Número MDL MFCD00173417
Clave InChI QURGQUFEJWWDRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gnf-pf-3551, 4-chloro-6-methoxy-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 4-chloro-6-methoxy-3-quinolinecarboxylate, acmc-20a6z6, 3-carbethoxy-4-chloro-6-methoxyquinoline, 4-chloro-3-ethoxycarbonyl-6-methoxyquinoline, 6-methoxy-4-chloro-3-ethoxycarbonylquinoline, ethyl 4chloro-6methoxyquinoline-3-carboxylate, ethyl 4-chloro-6-methoxyquinolin-3-carboxylate
PubChem CID 304558
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metoxiquinolina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(=CC2=C1Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-chloro-6-methoxyquinoline-3-carboxylate
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.7
Porcentaje de pureza 97%