Learn More
Etilo 4-bromobutirato, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510492 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458150 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10644662 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11904941 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
3 options
Código de producto. 10458150
Marca: Thermo Scientific Acros 173351000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2969-81-5 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2969-81-5
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Clave InChI XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 76300
Nombre IUPAC etilo 4-bromobutanoato
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromobutyrate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)3CO2C2H5
Índice de refracción 1.4549 to 1.4569
Cantidad 100 mL
Beilstein 02,283
Gravedad específica 1.36
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-bromobutyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.