Learn More
Clorhidrato de 4-aminobutirato etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11397016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397016 5 g 5 g
11307026 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06863.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6937-16-2
Fórmula molecular C6H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 167.633
Número MDL MFCD00012915
Clave InChI CXVQSUBJMYZELD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride, ethyl 4-aminobutanoate hydrochloride, 4-aminobutyric acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 4-aminobutyrate hcl, butanoic acid, 4-amino-, ethyl ester, hydrochloride, 4-aminobutanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 4-aminobutanoate, chloride, 4-ethoxy-4-oxobutyl azanium chloride, h-gaba-oet.hcl, wln: z3vo2 &gh
PubChem CID 12649661
Nombre IUPAC 4-Aminobutanoato etilo;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)CCCN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Punto de fusión ∼70°C to 75°C
Fórmula lineal H2N(CH2)3CO2CH2CH3·HCl
Beilstein 3911780
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%