missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clorhidrato de 4-aminobutirato etilo, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11307026
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11307026 25 g 25 g
11397016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06863.14
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6937-16-2
Fórmula molecular C6H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 167.633
Número MDL MFCD00012915
Clave InChI CXVQSUBJMYZELD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride, ethyl 4-aminobutanoate hydrochloride, 4-aminobutyric acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 4-aminobutyrate hcl, butanoic acid, 4-amino-, ethyl ester, hydrochloride, 4-aminobutanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 4-aminobutanoate, chloride, 4-ethoxy-4-oxobutyl azanium chloride, h-gaba-oet.hcl, wln: z3vo2 &gh
PubChem CID 12649661
Nombre IUPAC 4-Aminobutanoato etilo;clorhidrato
SMILES CCOC(=O)CCCN.Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride
Punto de fusión ∼70°C to 75°C
Fórmula lineal H2N(CH2)3CO2CH2CH3·HCl
Beilstein 3911780
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.64
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.