Learn More
Etil 4-acetilbenzoato, 99 %, ACROS Organics™
Product Code. p-3757818 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10001554 1 g Frasco de vidrio 1 g
10725125 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10001554
Brand: Thermo Scientific Acros 397310010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 38430-55-6
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Número MDL MFCD00013241
Clave InChI GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
PubChem CID 600911
Nombre IUPAC etil 4-acetilbenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-acetylbenzoate
Punto de fusión 50°C to 55°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2OOCC6H4COCH3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 4-acetylbenzoate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.