Learn More
4-Acetamido-3-nitrobenzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11484477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11484477 1 g 1 g
11494477 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11484477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20488.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175204-17-8
Fórmula molecular C11H12N2O5
Peso molecular (g/mol) 252.23
Número MDL MFCD00173758
Clave InChI AQEATNDLNBFMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-acetylamino-3-nitrobenzoate, ethyl 4-acetamido-3-nitro-benzoate, 4-acetamido-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, acmc-20akyz, ethyl-4-acetamido-3-nitrobenzoate, ethyl4-acetamido-3-nitrobenzoate
PubChem CID 2826598
Nombre IUPAC 4-Acetamido-3-nitrobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-acetamido-3-nitrobenzoate
Punto de fusión 95°C to 97°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.23
Porcentaje de pureza 97%