Learn More
4,5-Dimetoxi-2-nitrobenzoato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
15418809 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15418809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02524.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
CAS 100905-33-7
Punto de fusión 100°C to 102°C
Fórmula molecular C11H13NO6
Número MDL MFCD00015474
Cantidad 10 g
Beilstein 2699210
Sinónimo ethyl 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoate, acmc-20a2uv, ethyl 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoate, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ethyl ester
Clave InChI VNPCXITWHOOQAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC)OC
Nombre IUPAC 4,5-dimetoxi-2-nitrobenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 255.226
PubChem CID 3482378
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.23
Porcentaje de pureza ≥98%