Learn More
Alfa Aesar™ 4-(5-clorocarbonil-2-furil)benzoato de etilo
Código de producto. 11395389
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11395389
Marca: Alfa Aesar™ H50397.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 333435-04-4
Fórmula molecular C14H11ClO4
Peso molecular (g/mol) 278.688
Número MDL MFCD02258008
Clave InChI OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
PubChem CID 3131522
Nombre IUPAC 4-(5-carbonocloridoilfurano-2-il)benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.69