Learn More
Clorhidrato de eitil 3-etoxi-3-iminopropionato, 85+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123294 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123294 5 g Frasco de vidrio 5 g
10041074 25 g Glass bottle 25 g
10041554 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10123294
Marca: Thermo Scientific Acros 399500050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 2318-25-4 | C7H14ClNO3 | 195.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2318-25-4
Fórmula molecular C7H14ClNO3
Peso molecular (g/mol) 195.64
Número MDL MFCD00051405
Clave InChI HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75345
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=N)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Punto de fusión 108°C to 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 85% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2OC(=NH)CH2COOCH2CH3·HCL
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hcl, ethyl carbethoxyacetimidate hydrochloride, 3-ethoxy-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, propanoic acid, 3-ethoxy-3-imino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl beta-ethoxy-beta-iminopropionate hydrochloride, diethyl malonmonoimidate hydrochloride, ethyl ethoxycarbonylacetimidate hydrochloride, ethyl3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Nombre IUPAC etilo 3-etoxi-3-iminopropanoato; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.64
Porcentaje de pureza 85+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.