Learn More
3-(dimetilamino)acrilato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11425707 50 g 50 g
11415707 10 g 10 g
11435707 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11425707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24291.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 924-99-2 | C7H13NO2 | 143.186 g/mol
Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-(dimetilamino)acrilato de etilo es una importante materia prima y se utiliza como producto intermedio en los ámbitos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua 90 g/l (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 924-99-2
Fórmula molecular C7H13NO2
Peso molecular (g/mol) 143.186
Número MDL MFCD00144269
Clave InChI MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
Sinónimo ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
PubChem CID 5369162
Nombre IUPAC Etil (E)-3-(dimetilamino)prop-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate
Punto de fusión 17°C to 18°C
Punto de ebullición 118°C to 121°C (10 mmHg)
Fórmula lineal (CH3)2NCH=CHCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.512
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water 90g/L (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 99%