Learn More
3-Ciclopropil-3-oxopropionato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7032336
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15406617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33756.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24922-02-9 | C8H12O3 | 156.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24922-02-9
Fórmula molecular C8H12O3
Peso molecular (g/mol) 156.18
Número MDL MFCD00184570
Clave InChI LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propanoate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate, ethyl 3-cyclopropyl-3-oxo-propionate, ethyl beta-oxo-cyclopropane propionate, ksc205o7f, ethyl cyclopropylcarbonylacetate, carbethoxymethyl cyclopropyl ketone, ethyl ?-oxo-cyclopropanepropionate, ethyl3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
PubChem CID 262979
Nombre IUPAC 3-ciclopropil-3-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropionate
Punto de ebullición 73°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 97%