Learn More
3-Ciano-2-mercapto-6-metilpiridina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11448927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448927 1 g 1 g
11458927 5 g 5 g
11468927 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20550.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56891-69-1
Fórmula molecular C10H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 222.262
Número MDL MFCD00052275
Clave InChI WBMMFDGNOQLZNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinate, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylpyridine-4-carboxylate, ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate, 3-cyano-2-mercapto-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate, acmc-1axqk, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulfanylisonicotinate, 3-cyano-4-ethoxycarbonyl-6-methylpyridine-2-thiol, ethyl 3-cyano-6-methyl-2-thioxo-1h-pyridine-4-carboxylate, ethyl 5-cyano-2-methyl-6-thioxohydropyridine-4-carboxylate
PubChem CID 723622
Nombre IUPAC 3-Ciano-6-metil-2-sulfanilideno-1H-piridina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=S)NC(=C1)C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-cyano-2-mercapto-6-methylpyridine-4-carboxylate
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27
Porcentaje de pureza 97%