Learn More
3-Cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxilato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
15498715 5 g 5 g
15488715 1 g 1 g
15408725 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 15498715
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33967.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128073-16-5
Fórmula molecular C9H7ClF3NO2
Peso molecular (g/mol) 253.605
Número MDL MFCD06656414
Clave InChI COMQYNZHBCNPNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-, ethyl ester, 3-chloro-5-trifluoromethylpyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-trifluoromethyl-3-chloropyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolite, ethyl 3-chloro-5trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate
PubChem CID 22013558
Nombre IUPAC 3-cloro-5-(trifluorometil)piridina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Punto de ebullición 64°C to 66°C (0.008 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.6
Porcentaje de pureza 96%