Learn More
Etilo 3-bromopropionato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-127239 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
10349053 25 g 25 g
10299550 100 g 100 g
10731434 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 10349053
Marca: Thermo Scientific Acros 409810250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-74-2 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-74-2
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00000251
Clave InChI FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
PubChem CID 68320
Nombre IUPAC etil 3-bromopropanoato
SMILES CCOC(=O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-bromopropionate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4190g/mL
Punto de ebullición 69°C to 71°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2BrCH2COOC2H5
Índice de refracción 1.4510 to 1.453
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 256
Índice Merck 15, 1444
Gravedad específica 1.419
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-bromopropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.