Learn More
Etilo 3-bromopropionato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082116
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11499563 25 g 25 g
11409573 100 g 100 g
11419573 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11499563
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12402.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-74-2 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilo 3-bromopropionato se utilizó en la preparación del ácido (3′,4′-dimetoxifenil)-5-oxopentanoico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, cloroformo, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, bases, agentes reductores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-74-2
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00000251
Clave InChI FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
PubChem CID 68320
Nombre IUPAC etil 3-bromopropanoato
SMILES CCOC(=O)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-bromopropionate
Densidad 1.416
Punto de ebullición 67°C to 71°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 25 g
Beilstein 1700933
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-bromopropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl 3-bromopropionate