Learn More
3-Aminobenzoato de etilo, sal de ácido metanosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3736421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743661 10 g Frasco de vidrio 10 g
10132960 50 g Frasco de plástico 50 g
10105493 250 g Frasco de plástico 250 g
3 options
Código de producto. 10743661
Marca: Thermo Scientific Acros 118000100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 886-86-2 | C9H11NO2·CH4O3S | 261.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886-86-2
Fórmula molecular C9H11NO2·CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 261.29
Número MDL MFCD00013176
Clave InChI FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, tricaine, tricaine methanesulfonate, finquel, metacaine, tricaine mesylate, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate, ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate salt
PubChem CID 261501
Nombre IUPAC 3-aminobenzoato de etilo;ácido metanosulfónico
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt
Punto de fusión 146.0°C to 150.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CO2C2H5·CH3SO3H
Cantidad 10 g
Beilstein 14, 389
Índice Merck 15, 9786
Información de solubilidad (5% in Water) Clear solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2