Learn More
3-Aminobenzoato de etilo, sal de ácido metanosulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt |
| Punto de fusión | 146.0°C to 150.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H2NC6H4CO2C2H5·CH3SO3H |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 14, 389 |
| Índice Merck | 15, 9786 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt