Learn More
3-Aminobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427107 10 g 10 g
11437107 50 g 50 g
11498940 100 g 100 g
11447107 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11427107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14448.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 582-33-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-33-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00007794
Clave InChI ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylaniline, 3-ethoxycarbonyl aniline, ethyl m-aminobenzoate, benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, m-aminobenzoic acid, ethyl ester, m-aminobenzoate, metacaine, 3-amino-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-amino-, ethyl ester
PubChem CID 11400
ChEBI CHEBI:81494
Nombre IUPAC 3-aminobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminobenzoate
Punto de fusión 27°C to 30°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 294°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 10 g
Beilstein 1101967
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-aminobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl 3-aminobenzoate