Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)fenilacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11485530
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11485530 1 g 1 g
11495530 5 g 5 g
11405540 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11485530
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25820.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144632-97-3
Fórmula molecular C12H10F6O2
Peso molecular (g/mol) 300.2
Número MDL MFCD08689894
Clave InChI ICTVPOAERFKXSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetate, ethyl 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetate, 3,5-bis trifluoromethyl phenylacetic acid ethyl ester, ethyl 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetate, ethyl 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanoate, 3,5-di trifluoromethyl phenylacetic acid ethyl ester, 2-3,5-bis trifluoromethyl phenyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 42552891
Nombre IUPAC 2-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CC1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylacetate
Índice de refracción 1.417
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2
Porcentaje de pureza 98%