Learn More
2-Trifluorometil-4-metilpirimidina-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-trifluoromethyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylate |
| Punto de ebullición | 54°C (0.5 mmHg) |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.18 |
| Porcentaje de pureza | 97% |