missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Pentinoato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7043780
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11367795 5 g 5 g
11377795 25 g 25 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11367795

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02703.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 55314-57-3 | C7H10O2 | 126.155 g/mol

Ethyl 2-pentynoate is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2-pentinato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
No miscible en agua.

Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener lejos del calor. Incompatible con material oxidante. Ácidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 55314-57-3
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.155
Número MDL MFCD00015221
Clave InChI XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 99169
Nombre IUPAC pent-2-inoato de etilo
SMILES CCC#CC(=O)OCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl 2-pentynoate
Densidad 0.957
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Temperatura de inflamación 64°C (147°F)
Fórmula lineal CH3CH2C≡CCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.4395
Cantidad 5 g
Beilstein 1750016
Sinónimo ethyl 2-pentynoate, 2-pentynoic acid ethyl ester, ethyl-2-pentynoate, ethyl pent-2-yn-1-oate, 2-pentynoic acid, ethyl ester, ethyl2-pentynoate, acmc-20al0p, 2-pentynoic acid, ethylester, pent-2-ynoic acid ethyl ester
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.