Learn More
2-Oxociclohexanocarboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2691431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10060930 5 g Frasco de vidrio 5 g
10753851 25 g Frasco de vidrio 25 g
10274910 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10060930
Marca: Thermo Scientific Acros 118330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1655-07-8 | C9H14O3 | 170.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1655-07-8
Fórmula molecular C9H14O3
Peso molecular (g/mol) 170.21
Número MDL MFCD00001631
Clave InChI FGSGHBPKHFDJOP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate, ethyl 2-cyclohexanonecarboxylate, 2-carbethoxycyclohexanone, ethyl cyclohexanone-2-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 2-oxo-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl cyclohexanone, 2-cyclohexanonecarboxylic acid ethyl ester, 2-oxocyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-oxo-1-cyclohexanecarboxylate, ethyl 2-oxocylohexanecarboxylate
PubChem CID 95543
Nombre IUPAC 2-oxociclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Nombre de nota 98%
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 106.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O=)C6H9CO2C2H5
Índice de refracción 1.4775 to 1.4795
Cantidad 5 g
Beilstein 10, IV, 2606
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.