Learn More
Etilo 2-nitrobenciloacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10186397 1 g 1 g
10186397 1 g 1 g
10789438 5 g 5 g
10789438 5 g 5 g
4 options
Código de producto. 10186397
Proveedor: Thermo Scientific Acros 430040010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52119-39-8 | C11H11NO5 | 237.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52119-39-8
Fórmula molecular C11H11NO5
Peso molecular (g/mol) 237.21
Número MDL MFCD03424821
Clave InChI OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 2-nitrobenzoylacetate, acmc-1awhb, ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxo-propanoate, ethyl o-nitrobenzoylacetate, ethyl 2-o-nitrobenzoyl acetate, ethyl 2-2-nitrobenzoyl acetate, ethyl 2-o-nitrobenzoyl-acetate, ethyl 2-nitrobenzoyl acetate
PubChem CID 10561837
Nombre IUPAC etilo 3-(2-nitrofenil)-3-oxopropanoato
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-nitrobenzoylacetate
Punto de fusión 35.0°C to 36.0°C
Color Naranja a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido