Learn More
2-Isotiocianatopropionato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045941
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393216 1 g 1 g
11303226 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12532.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39574-16-8 | C6H9NO2S | 159.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39574-16-8
Fórmula molecular C6H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 159.20
Número MDL MFCD00070636
Clave InChI ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-isothiocyanatopropionate, ethyl n-thioxomethylene alaninate, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-20al0z, acmc-20lue7, propanoic acid, 2-isothiocyanato-, ethyl ester, s, ethyl l-2-isothiocyanatopropanoate, alanine, n-carbonothioyl-, ethyl ester
PubChem CID 142361
Nombre IUPAC ethyl 2-isothiocyanatopropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-isothiocyanatopropionate
Punto de ebullición 63°C to 64°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.4925
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 1723243
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.2
Porcentaje de pureza 97%