Learn More
2-Isocianato-3-fenilpropionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11323126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323126 2 g 2 g
11333126 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10993.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87543-80-4
Fórmula molecular C12H13NO3
Peso molecular (g/mol) 219.24
Número MDL MFCD00082663
Clave InChI LHLIGPDDSKJRQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-isocyanato-3-phenylpropionate, 2-isocyanato-3-phenylpropionic acid ethyl ester, 2-isocyanato-3-phenyl-propionic acid ethyl ester, ethyl 2-isocyanato-3-phenyl-propanoate, ethyl n-oxomethylidene phenylalaninate, 2-isocyanato-3-phenylpropanoic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, a-isocyanato-, ethyl ester
PubChem CID 12370705
Nombre IUPAC 2-isocianato-3-fenilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-isocyanato-3-phenylpropionate
Punto de ebullición 152°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 2 g
Número UN UN2206
Beilstein 1247955
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 98%