missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Isocianato-3-metilbutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7045255
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11332387 2 g 2 g
11342387 10 g 10 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11332387

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09988.04

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 5296-78-6
Fórmula molecular C8H13NO3
Peso molecular (g/mol) 171.20
Número MDL MFCD00078478
Clave InChI LXPOIQVGVGYFJA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate,97, ethyl 2s-2-isocyanato-3-methylbutanoate
PubChem CID 7018875
SMILES CCOC(=O)C(N=C=O)C(C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate
Punto de ebullición 81°C to 82°C (3 mmHg)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 2 g
Número UN UN2206
Beilstein 1239965
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC ethyl 2-isocyanato-3-methylbutanoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.