Learn More
2-Hexinoato de etilo, 98 +%
Código de producto. 11321857
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. 11321857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05237.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16205-90-6
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.182
Número MDL MFCD00015257
Clave InChI ZFMNCZDBAHELNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-hexynoate, 2-hexynoic acid, ethyl ester, 2-hexynoicacid,ethyl ester, acmc-20al13, 2-hexynoic acid ethyl ester, 2-hexynoicacid, ethyl ester, hex-2-ynoic acid ethyl ester, ethyl 2-hexynoate,
PubChem CID 85329
Nombre IUPAC hex-2-inoato de etilo
SMILES CCCC#CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-hexynoate
Punto de ebullición 87°C to 88°C (14 mmHg)
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡CCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.442
Cantidad 2 g
Beilstein 1702264
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.18
Porcentaje de pureza ≥98%