Learn More
2-Furoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021536
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11401628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13909.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 614-99-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 614-99-3
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00003237
Clave InChI NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11980
Nombre IUPAC furano-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CO1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-furoate
Punto de fusión 31°C to 36°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2653
Índice Merck 14,4307
Sinónimo ethyl 2-furoate, ethyl furoate, ethyl 2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, ethyl ester, ethyl pyromucate, 2-carboethoxyfuran, furan-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-furoate, 2-furoic acid, ethyl ester, ethyl2-furoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.