Learn More
2-Cloroxazol-4-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7030695
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15474117 250 mg 250 miligramos
11355135 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15474117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31521.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 460081-18-9
Fórmula molecular C6H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 175.568
Número MDL MFCD06660120
Clave InChI SYWQOPRAPDMWMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763184
Nombre IUPAC 2-cloro-1,3-oxazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=COC(=N1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
Punto de fusión 97°C to 98°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chlorooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-chlorooxazole-4-carboxylate, ethyl 2-chloroxazole-4-carboxylate, ethyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chloro-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-4-oxazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-1,3-ixozole-4-carboxylic acid ethyl ester, hodgetts reagent
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.57
Porcentaje de pureza 95%