Learn More
Etil 2-cloro-2-(hidroxiimino)acetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089810 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10366924
Marca: Thermo Scientific Acros 398740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14337-43-0 | C4H6ClNO3 | 151.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14337-43-0
Fórmula molecular C4H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 151.55
Número MDL MFCD00010209
Clave InChI UXOLDCOJRAMLTQ-UTCJRWHESA-N
Sinónimo ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, 2-chloro-2-hydroxyiminoacetic acid ethyl ester, ethyl chlorooximinoacetate, ethyl chloro oximido acetate, ethyl chlorooximidoacetate, z-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, chloro oxime, ethyl 2z-2-chloro-2-hydroxyimino acetate, e-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2z-chloro hydroxyimino ethanoate
PubChem CID 9576005
Nombre IUPAC etilo (2Z)-2-cloro-2-hidroxiiminoacetato
SMILES CCOC(=O)C(\Cl)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Punto de fusión 70°C to 76°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.55
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.