Learn More
2-Aminooxazol-4-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7031457
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15415277 1 g 1 g
15425277 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15415277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32542.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 177760-52-0 | C6H8N2O3 | 156.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177760-52-0
Fórmula molecular C6H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 156.14
Número MDL MFCD06659907
Clave InChI NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 319549
Nombre IUPAC ethyl 2-amino-1,3-oxazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=COC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-aminooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminooxazole-4-carboxylate, 2-amino-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-4-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole, ethyl 2-amino-4-oxazolecarboxylate, pubchem18558, acmc-1c3gt
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.14
Porcentaje de pureza 95%