Learn More
2-Amino-4,5-dimetoxibenzoato de etilo, 98 %
Código de producto. 11337715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11337715 1 g 1 g
11347715 5 g 5 g
11357715 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11337715
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02457.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20323-74-4
Fórmula molecular C11H15NO4
Peso molecular (g/mol) 225.244
Número MDL MFCD00017323
Clave InChI SMICMEHDDWELMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-amino-3,4-dimethoxybenzoate, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-, ethyl ester, 6-amino-3,4-dimethoxybenzoic acid ethyl ester, 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid ethyl ester, ethyl 4,5-dimethoxyanthranilate, ethyl2-amino-4,5-dimethoxybenzoate, acmc-20a83g
PubChem CID 88488
Nombre IUPAC 2-amino-4,5-dimetoxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1N)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-amino-4,5-dimethoxybenzoate
Punto de fusión 86°C to 88°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2646663
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.24
Porcentaje de pureza 98%