Learn More
2,4-Difluorobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454574
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11454574 1 g 1 g
11464574 5 g 5 g
2 options
Code produit. 11454574
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13177.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108928-00-3
Fórmula molecular C9H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 186.16
Número MDL MFCD00153149
Clave InChI OPQFYGPAOVCNEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzoic acid ethyl ester, 2,4-difluoro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3467, acmc-209w2m, ethyl-2,4-difluorobenzoate, ethyl 2,4-di-fluorobenzoate, rarechem al bi 0213, ethyl2,4-difluorobenzoate, 2,4 ethyl-difluorobenzoate, 2,4-difluorobenzoic acid, ethyl ester
PubChem CID 2737170
Nombre IUPAC 2,4-difluorobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nombre del producto químico o material Ethyl 2,4-difluorobenzoate
Punto de ebullición 65°C to 67°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.16
Porcentaje de pureza 98%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.