Learn More
Etil 2-(3-N-ftalimidopropil)acetoacetato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11333656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333656 5 g 5 g
11343656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14724.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55747-45-0
Fórmula molecular C17H19NO5
Peso molecular (g/mol) 317.341
Número MDL MFCD00399474
Clave InChI XDGCOSMBEZEXSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-3-n-phthalimidopropyl acetoacetate, ethyl 2-acetyl-5-1,3-dioxoisoindolin-2-yl pentanoate, ethyl 2-acetyl-5-1,3-dioxoisoindol-2-yl pentanoate, ethyl 2-3-phthalimidopropyl acetoacetate, ethyl alpha-acetyl-delta-phthalimidovalerate, 2-acetyl-5-phthalimidylvaleric acid ethyl ester, ethyl 2-acetyl-5-1,3-dioxobenzo c azolidin-2-yl pentanoate
PubChem CID 4071008
Nombre IUPAC etil 2-acetil-5-(1,3-dioxoisoindo-2-il)pentanoato
SMILES CCOC(=O)C(CCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(3-N-phthalimidopropyl)acetoacetate
Punto de fusión 62°C to 64°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.34
Porcentaje de pureza 95%