Learn More
Etil 1-bromociclobutanocarboxilato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089918 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 10422770
Marca: Thermo Scientific Acros 188710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35120-18-4 | C7H11BrO2 | 207.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35120-18-4
Fórmula molecular C7H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 207.06
Número MDL MFCD00001322
Clave InChI UTVNSHXHFRIXMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate, ethyl alpha-bromocyclobutanecarboxylate, 1-bromo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 1-bromo-, ethyl ester, 1-bromocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl .alpha.-bromocyclobutanecarboxylate, acmc-1cswe, ethyl abromocyclobutanecarboxylate, ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate, 1-ethoxycarbonyl-1-bromocyclobutane
PubChem CID 97595
Nombre IUPAC etilo 1-bromociclobutano-1-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1(CCC1)Br
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
Color Incolora
Densidad 1.2790g/mL
Punto de ebullición 85°C to 88°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC4H6CO2C2H5
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.279
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.