Learn More
1-Boc-3-bencilpiperidina-3-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15458715 250 mg 250 miligramos
15486847 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15458715
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33958.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170842-80-5
Fórmula molecular C20H29NO4
Peso molecular (g/mol) 347.46
Número MDL MFCD11500859
Clave InChI ZTGGNYIHGLOCJH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-tert-butyl 3-ethyl 3-benzylpiperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl 1-boc-3-benzylpiperidine-3-carboxylate, 3-benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 3-ethyl ester, +/--n-t-butoxycarbonyl-3-carboethoxy-3-phenylmethyl-piperidine, 3-benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid1-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 3-phenylmethyl-, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, 1,3-piperidinedicarboxylicacid,3-phenylmethyl-,1-1,1-dimethylethyl 3-ethylester
PubChem CID 19696502
Nombre IUPAC 3-bencilpiperidina-1,3-dicarboxilato de 3-O-etilo de 1-O-terc-butilo
SMILES CCOC(=O)C1(CC2=CC=CC=C2)CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-Boc-3-benzylpiperidine-3-carboxylate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.45
Porcentaje de pureza 95%