Learn More
1-(6-Metilpiracin-2-il)piperidina-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10634015 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
11376835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
2 options
Código de producto. 10634015
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC59023DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 926921-61-1
Fórmula molecular C13H19N3O2
Peso molecular (g/mol) 249.31
Número MDL MFCD09817500
Clave InChI MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
PubChem CID 24229600
Nombre IUPAC 1-(6-metilpiracin-2-il)piperidina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.31
Porcentaje de pureza 97%