Learn More
Etoxitrimetilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10016293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10016293 100 g Frasco de vidrio 100 g
10469481 5 g Frasco de vidrio 5 g
10307911 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10016293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313821000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1825-62-3 | C5H14OSi | 118.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1825-62-3
Fórmula molecular C5H14OSi
Peso molecular (g/mol) 118.25
Número MDL MFCD00009069
Clave InChI RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
PubChem CID 15772
Nombre IUPAC etoxi(trimetil)silano
SMILES CCO[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethoxytrimethylsilane
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 75°C to 76°C
Temperatura de inflamación -18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Si(CH3)3OC2H5
Índice de refracción 1.3730 to 1.375
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido