Learn More
Etosuximida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15656804 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15656804 5 g 5 g
15666804 25 g 25 g
15648735 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15656804
Marca: Thermo Scientific Acros 461400050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 77-67-8 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-67-8
Fórmula molecular C7H11NO2
Peso molecular (g/mol) 141.17
Número MDL MFCD00072123
Clave InChI HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethosuximide, zarontin, etosuximida, 2-ethyl-2-methylsuccinimide, ethosuxide, ethosuccimide, ethosuccinimide, petnidan, suxinutin, atysmal
PubChem CID 3291
ChEBI CHEBI:4887
Nombre IUPAC 3-etil-3-metilpirrolidina-2,5-diona
SMILES CCC1(C)CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethosuximide
Punto de fusión 47.0°C to 50.0°C
Punto de ebullición 134.0°C (5.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.17
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethosuximide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H241-Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione