Learn More
MP Biomedicals™ Solución de bromuro de etidio (10 mg/ml)
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
6 x 10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
60 ml
Descripción
- Concentración: del 0,95 al 1,05 %
- Pureza (en seco): > 98,0 %
- Sin ARNasa, ADNasa ni proteasa
- Agente intercalador de ADN y ARN fluorescente.
- Se utiliza como colorante para electroforesis de ADN y ARN.
- Almacenamiento: Almacenar a + 4 °C, protegido de la luz.
- Una solución de 10 mg/ml de EtBr lista para su uso en agua desionizada especialmente filtrada.
- El bromuro de etidio se ha utilizado en varios ensayos fluorimétricos para ácidos nucleicos.
- Se ha demostrado que se une al ADN monocatenario (aunque no tan fuertemente) y ADN tricatenario
- El bromuro de etidio (EtBr) es útil para todas las aplicaciones que requieren tinción de ácido nucleico, incluido el aislamiento de ADN plasmídico CsCl, y es la tinción de ácido nucleico más utilizada para electroforesis en gel de agarosa o PAGE.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1239-45-8 |
| Detección | 15-30 min con solución de 0,5 mg/ml |
| Color | Rojo oscuro/morado |
| Concentración | 10 mg/ml |
| Tipo de producto | Tinte fluorescente de ADN/ARN |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis de ácido nucleico; transferencia y detección; electroforesis y transferencia de gel ácido nucleico |
| Peso molecular | 394,3 |
| Cantidad | 10 ml |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a + 4 °C, proteger de la luz. |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethidium bromide