Learn More
Bromuro de etidio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
Código de producto. 10742791
Marca: Thermo Scientific Acros 170960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1239-45-8 | C21H20BrN3 | 394.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1239-45-8
Fórmula molecular C21H20BrN3
Peso molecular (g/mol) 394.32
Número MDL MFCD00011724
Clave InChI ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
PubChem CID 14710
ChEBI CHEBI:4883
Nombre IUPAC 5-etil-6-fenilfenantridin-5-ium-3,8-diamina; bromuro
SMILES [Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethidium bromide
Punto de fusión 260.0°C to 262.0°C
Color De morado a rojo
pH ∼4.5 (1% aq. soln. at 20°C)
Temperatura de inflamación >100°C
Pérdida por secado 5.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,4769
Información de solubilidad (1% in water) Clear red
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.3
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino