Learn More
BINDER™ Interfaz Ethernet
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidades BINDER ED 720 Drying and Heating Chambers with Natural Convection
Unidades BINDER FD 720 Drying and Heating Chambers with Forced Convection
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Interfaz Ethernet para el software de gestión múltiple APT-COM™
- Diseñado para su uso con cámaras de secado y calentamiento BINDER™
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Interfaz Ethernet - para Multi Management Software APT-COM™ |
| Para utilizar con (equipo) | Unidades BINDER FD 720 Drying and Heating Chambers with Forced Convection |
| Tipo | Interfaz Ethernet |
| Para utilizar con (aplicación) | Software de gestión múltiple APT-COM™ |
| Tensión | 400 V |