Learn More
Clorhidrato de etanolamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058415
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11313466 100 g 100 g
11323466 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11313466
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14322.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2002-24-6 | C2H8ClNO | 97.542 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2002-24-6
Fórmula molecular C2H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 97.542
Número MDL MFCD00012892
Clave InChI PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
PubChem CID 74819
Nombre IUPAC 2-aminoetanol; clorhidrato
SMILES C(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanolamine hydrochloride
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3542892
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3727
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.55
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanolamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethanolamine hydrochloride