Learn More
Solución de etanol al 96 %, grado de biología molecular, regulado, Fisher BioReagents™
Código de producto. p-5155068
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15552393 500 ml 500 ml
15518181 1 l 1 litro
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15552393
Marca: Fisher BioReagents BP8202500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Ideal para la concentración de muestras de ácidos nucleicos por precipitación
  • La ADNasa y la proteasa se han probado para verificar la ausencia de enzimas hidrolíticas
  • Combine esta mezcla con los kits comerciales de “minipreparación“ o extracción tradicional
  • Etanol absoluto de grado ACS utilizado en la preparación de la solución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5 , 7732-18-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol etílico, metilcarbinol, alcohol de grano, hidróxido de etilo, hidrato de etilo, anhidrol, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución de etanol al 96 %
Punto de fusión -114 °C
Color Incolora
Densidad 0.80 g/cm³
Punto de ebullición 78°C
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de HDPE
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación ≤0.001%
Agua 2 %-6 % (GC-TCD)
Grado Biología molecular