Learn More
Ethanol, puriss., Honeywell
Código de producto. p-7073769
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. 15652480
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 241052.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Número MDL MFCD00003568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Densidad 0.805 to 0.812g/mL at 20°C, 0.789g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 19% (60°F)
Temperatura de inflamación 14°C (57.2°F)
Punto de ignición 683°F
Fórmula lineal CH3CH2OH
Presión de vapor 44.6mmHg (20°C)
Número UN 1170
Beilstein 1718733
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
Porcentaje de pureza 96 to 97.2%
Grado puriss.