Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. p-7073750
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15623720 1 L Frasco de plástico 1 litro
15633720 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15623720
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 322211L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Número MDL MFCD00003568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethanol
Densidad 0.789g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 19% (60°F)
Temperatura de inflamación 14°C (57.2°F)
Punto de ignición 683°F
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH2OH
Presión de vapor 44.6mmHg (20°C)
Número UN 1170
Beilstein 1718733
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (GC)
Grado Puriss. P.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.