Learn More
Etanol absoluto 99.8+ %, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. p-8015129 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
2.50 litro
25 LT
5 LT
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12498740 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10342652 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10437341 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10000652 2.5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
12468750 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
10007731 5 L Frasco de plástico HDPE 5 LT
10622133 10 L Recipiente de plástico 10 LT
10100332 25 L Recipiente de metal 25 LT
8 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12498740
Marca: Fisher Chemical E/0650DF/08
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE). Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
C2H6O, número CAS-64-17-5, 2,5 l, 78 grados C, CHEBI:16236, incoloro, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, etanol, -114 grados C, 3568, 46,069, frasco de vidrio ámbar, líquido, 702, CCO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-17-5
Fórmula molecular C2H6O
Peso molecular (g/mol) 46.069
Número MDL 3568
Clave InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Nombre IUPAC etanol
SMILES CCO
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 7
Punto de fusión -114°C
Punto de ebullición 78°C
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethanol, absolute
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.